Learn More
MP Biomedicals™ MPure™ Extraktionskit für DNA aus Zellkulturen
Artikelnummer. 15759210 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
48 Präparate
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15759210 48 Präparate
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15759210 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 117022500
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für die Extraktion genomischer DNA aus kultivierten Zellen in Monolayern oder Suspensionen und aus Buffy-Coat
  • Vollständig automatisiertes Aufreinigungsprotokoll
  • Durchführungszeit von lediglich 40 Minuten
  • Die DNA kann sofort in Downstream-Prozessen wie PCR, qPCR, Sequenzierung (NGS), Microarray, RFLP und Southern Blot-Analysen eingesetzt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern
Beschreibung Kit zur Extraktion von DNA aus kultivierten Zellen
Isolation Technology Magnetic Bead
Probentyp Zellkulturen, Buffy-Coat
Zur Verwendung mit (Geräte) MPure-12 Automatisiertes Nukleinsäureaufreinigungssystem
Zur Verwendung mit (Anwendung) DNA-Reinigung
Enthält Proteinase-K-Lösung, 40 μl; Lysepuffer 2, 720 μl; Bindungspuffer 1, 720 μl; magnetische Partikellösung, 800 μl; Waschpuffer 1, 1000 μl; Waschpuffer 2, 1000 μl; Waschpuffer 3, 1000 μl; Elutionspuffer 1, 1000 μl, Elutionspuffer 2, 1000 μl
Anzahl Reaktionen 48 Aufreinigungen
Probenvolumen Verwenden Sie nicht mehr als 5 x 106 Zellen mit einem normalen Chromosomensatz
Prüfzeit In nur 40 Minuten
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • MPure Cultured Cell DNA Extraction Kit
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Proteinase K