Learn More
MP Biomedicals™ MPure™ Extraktionskit für bakterielle DNA
Zur Extraktion genomischer DNA aus grampositiven und gramnegativen Bakterien
Marke: MP Biomedicals™ 117022600
Additional Details : Gewicht : 0.30000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Beschreibung
Das MPure Extraktionskit für bakterielle DNA enthält alles, was für die Probenvorbereitung erforderlich ist. Bei zähen Proben wie grampositiven Bakterien oder Sporen, Böden oder Fäzes kann die Probenvorbereitung mit FastPrep™ Geräten und Lysematrix-Röhrchen die Ausbeute jedoch steigern und die Verarbeitungszeit verkürzen.
- Zu den Ausgangsmaterialien gehören Bakterienpellets/Kolonien aus Kulturen, zellfreie Körperflüssigkeiten, flüssige Transportmedien, Urin und Umweltmaterialien
- Vollständig automatisiertes Aufreinigungsprotokoll
- Die Durchführungszeit beträgt lediglich 55 Minuten
- DNA kann sofort in nachgeschalteten Anwendungen verwendet werden
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern | |
Magnetic Bead | |
MPure-12 Automatisiertes Nukleinsäureaufreinigungssystem | |
Proteinase-K-Lösung, 40 μl; Lysepuffer 2, 720 μl; Bindungspuffer 1, 720 μl; magnetische Partikellösung, 800 μl; Waschpuffer 1, 1000 μl; Waschpuffer 2, 1000 μl; Waschpuffer 3, 1000 μl; Elutionspuffer 1, 1000 μl, Elutionspuffer 2, 1000 μl | |
200 bis 400 μl |
Extraktionskit für bakterielle DNA | |
Bakterienzellen | |
DNA-Aufreinigung aus grampositiven und gramnegativen Bakterien | |
48 Aufreinigungen | |
In nur 55 Minuten |
Sicherheit und Handhabung
- MPure Bacterial DNA Extraction Kit
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Urea, sodium dodecylsulphate, ethyl alcohol, guanidine hydrochloride, triton X-100, isopropyl alcoh