Learn More
Grant Instruments™ High speed plate and tube shaker vortex mixer
Artikelnummer. 15329625
Change view
Click to view available options
Orbit:
3 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Orbit unitSize
15329625 3 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15329625 Lieferant Grant Instruments™ Lieferanten-Nr. MPS1
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nimmt sehr wenig Platz auf der Arbeitsfläche ein, erledigt aber eine wichtige Aufgabe. Grant Bio™ MPS-1 Hochgeschwindigkeitsschüttler/Vortex-Mischer für Platten und Röhrchen von 0,2 ml bis 50 ml.
  • Vielseitig einsatzbar zum Vortexen einzelner Röhrchen bis hin zum Schütteln von Mikrotiterplatten, PCR-Platten, Mikroröhrchen und Deepwell-Platten
  • Mischen von Mikroröhrchen mit 0.2 bis 50 ml bei hoher Geschwindigkeit
  • Sägezahn-Impulsmodus
  • Außergewöhnlich kleine Stellfläche
  • Sicher in feuchter Umgebung dank Niederspannungsnetzteil mit 12 V
  • Leise – <50 dBA
  • Kann bei Temperaturen von +4°C bis 40°C verwendet werden
  • Manuell einstellbare oder 4 voreingestellte Drehzahl
  • Profitieren Sie von renommierten technischen Support und Service
Hinweis: Teller sind nicht im Lieferumfang enthalten; separat erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbit 3 mm
Drehzahlbereich 300 bis 3200 U/min
Spannung 120/230 V
Wirkleistung 10 W
Stromstärke 0,8 A
Frequenz 50/60 Hz
Tiefe (metrisch) 215 mm
Höhe (metrisch) 150 mm
Länge (metrisch) 215 mm
Breite (metrisch) 225 mm
Gewicht (metrisch) 5,1 kg
Modell MPS-1
Zur Verwendung mit (Geräte)
  • Mikrotiterplatte U, V/flacher Boden
  • PCR-Platte 96-/384-Well, mit Rand, Halbrand, ohne Rand
  • Deepwell-Platte, 250 μl bis 2000 μl
  • Mikroröhrchen 0,2, 0,5, 1,5, 2,0 ml
  • 0,2-ml-Streifen Röhrchen 2 bis 50 ml
Enthält Shaker/Vortex-Mischer. (Platten und Röhren sind separat erhältlich.)
Betriebsmodi
  • VORTEX: 3200 U/min
  • HART: 2600 U/min
  • MEDIUM: 1800 U/min
  • WEICH: 1.000 U/min
  • INDIVIDUELL: Verstellbar
  • PULSMODUS: Sägezahnprofil der Rampendrehzahlzyklen
Zeitschaltbereich 1 bis 60 min (Erhöhung in Schritten von 15 s), kontinuierlich