Learn More
Tocris Bioscience™ MPEP hydrochloride
Potent mGlu5 antagonist; also positive allosteric modulator of mGlu4 receptors
Marke: Tocris Bioscience™ 1212/50
Beschreibung
MPEP hydrochloride is a potent and highly selective non-competitive antagonist at the mGlu5 receptor subtype (IC50 = 36 nM) and a positive allosteric modulator at mGlu4 receptors. Centrally active following systemic administration in vivo. Reverses mechanical hyperalgesia in the inflamed rat hind paw.Spezifikation
| 2-Methyl-6-(phenylethynyl)pyridine hydrochloride | |
| >99% | |
| Soluble to 100mM in DMSO |
| 219911-35-0 | |
| 50 mg |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
For Research Use Only