missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPC (Colder) MPC Schnellkupplungen, Schlauchanschlusskörper, nicht ventiliert, Polysulfon

Artikelnummer. 30052969
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1/4 in.
1/8 in.
3/8 in.
Produkttyp:
Schnellkupplungsgehäuse mit Sperre x Schlauchanschluss
Schnellkupplungsgehäuse x Schlauchanschluss
Packungsgröße:
25 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Produkttyp unitSize
30052969 1/4 in. Schnellkupplungsgehäuse mit Sperre x Schlauchanschluss 25 Stück
30054241 1/8 in. Schnellkupplungsgehäuse x Schlauchanschluss 25 Stück
30053054 3/8 in. Schnellkupplungsgehäuse x Schlauchanschluss 25 Stück
30054162 1/4 in. Schnellkupplungsgehäuse x Schlauchanschluss 25 Stück
30053868 1/8 in. Schnellkupplungsgehäuse mit Sperre x Schlauchanschluss 25 Stück
30053117 3/8 in. Schnellkupplungsgehäuse mit Sperre x Schlauchanschluss 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30052969 Lieferant CPC (Colder) Lieferanten-Nr. 5011292
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Schließen Sie einen Kupplungseinsatz an, um schnell einen sterilen Flüssigkeitsweg zu schaffen.

Ideal für allgemeine Anwendungen, Laboranwendungen und Einweganwendungen zum Verbinden von Schläuchen mit dem Rest Ihres Systems. Kostenloser technischer Anwendungssupport steht zur Verfügung, um den für Ihre Anwendung benötigten Steckertyp zu ermitteln. Für einen einfachen Medientransfer kann ein Anschluss an einen männlichen Kupplungseinsatz verwendet werden. Der ergonomische Daumenverschluss lässt sich auch mit Handschuhen bedienen. Durch die Kombination verschiedener Anschlussgrößen wird eine größere Flexibilität erreicht. Nennströmungsweggröße 0,375 in.

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ADCF;FDA;DEHP-frei;Phthalatfrei;RoHS;USP
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1/4 in.
Material Polysulfon
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °F
Verpackungsmenge 25/Pk.
Sterilisationsmethode 132 °C
Form Gerade
Material (Dichtung) Polysulfon
Produkttyp Schnellkupplungsgehäuse mit Sperre x Schlauchanschluss
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.