missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPC (Colder) MPC/MPX Schnellkupplungen, hygienische Einsätze, ohne Ventil, Polysulfon

Artikelnummer. 30054100
Ansicht ändern
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
35,6 mm
43,4 mm
Enthält:
1-1/2 in. Sanitärklemmengröße
3/4 in. Sanitärklemmengröße
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gesamtlänge (metrisch) Enthält unitSize
30054100 43,4 mm 3/4 in. Sanitärklemmengröße 1 Stück
30053209 35,6 mm 3/4 in. Sanitärklemmengröße 1 Stück
30053752 43,4 mm 1-1/2 in. Sanitärklemmengröße 1 Stück
30053923 35,6 mm 1-1/2 in. Sanitärklemmengröße 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30054100 Lieferant CPC (Colder) Lieferanten-Nr. 5011331
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Verbinden Sie den Anschluss mit einem Kupplungskörper, um schnell einen sterilen Flüssigkeitsweg herzustellen.

Für eine einfache Medienübertragung mit einem weiblichen Anschlusskörper verbinden. Durch die Kombination verschiedener Anschlussgrößen wird eine größere Flexibilität erreicht. 0,375 in. nominale Durchflussweggröße. Ideal für allgemeine Anwendungen, Laboranwendungen und Einweganwendungen zum Verbinden von Schläuchen mit dem Rest Ihres Systems. Kostenloser technischer Anwendungssupport steht zur Verfügung, um den für Ihre Anwendung benötigten Steckertyp zu ermitteln.

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ADCF;FDA;DEHP-frei;Phthalatfrei;RoHS;USP
Gesamtlänge (metrisch) 43,4 mm
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °F
Auslassanschluss Schnellkupplung für Karosserie und Sanitärbereich
Sterilisationsmethode 132 °C
Form Gerade
Enthält 3/4 in. Sanitärklemmengröße
Material (Dichtung) Silikon
Farbe Gelbfärbung
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.