Learn More
CPC (Colder) MPC/MPX Schnellkupplungen, hygienische Einsätze, ohne Ventil, Polysulfon
Beschreibung
Für eine einfache Medienübertragung mit einem weiblichen Anschlusskörper verbinden. Durch die Kombination verschiedener Anschlussgrößen wird eine größere Flexibilität erreicht. 0,375 in. nominale Durchflussweggröße. Ideal für allgemeine Anwendungen, Laboranwendungen und Einweganwendungen zum Verbinden von Schläuchen mit dem Rest Ihres Systems. Kostenloser technischer Anwendungssupport steht zur Verfügung, um den für Ihre Anwendung benötigten Steckertyp zu ermitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ADCF;FDA;DEHP-frei;Phthalatfrei;RoHS;USP |
| Gesamtlänge (metrisch) | 43,4 mm |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -40 °F |
| Auslassanschluss | Schnellkupplung für Karosserie und Sanitärbereich |
| Sterilisationsmethode | 132 °C |
| Form | Gerade |
| Enthält | 1-1/2 in. Sanitärklemmengröße |
| Material (Dichtung) | Silikon |
| Farbe | Gelbfärbung |