Learn More
CPC (Colder) MPC/MPX Schnellkupplungen, Rücken-zu-Rücken-Gehäuseadapter
Beschreibung
Ideal für allgemeine Anwendungen, Laboranwendungen und Einweganwendungen zum Verbinden von Schläuchen mit dem Rest Ihres Systems. Kostenloser technischer Anwendungssupport steht zur Verfügung, um den für Ihre Anwendung benötigten Steckertyp zu ermitteln. Für einen einfachen Medientransfer kann ein Anschluss an einen männlichen Kupplungseinsatz verwendet werden. Der ergonomische Daumenverschluss lässt sich auch mit Handschuhen bedienen. Kombinieren MPC Und MPX Kupplungen zur Reduzierung von Optionen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ADCF;FDA;DEHP-frei;Phthalatfrei;RoHS;USP |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -40 °F |
| Auslassanschluss | MPX-Körper x MPX-Körper |
| Sterilisationsmethode | 132 °C |
| Form | Gerade |
| Farbe | Gelbfärbung |