missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Silitech, 18-32 μm, MP Biomedicals™

Artikelnummer. 15523457 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
:
25 kg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15523457

Marke: MP Biomedicals 0202778

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Siedepunkt 2230°C
Chemischer Name oder Material MP Silitech
Schmelzpunkt 1710°C
CAS 7631-86-9
pH 7.0 ± 0.5
Physikalische Form Powder
Menge 25 kg
Summenformel SiO2
Synonym Silica; Dioxosilane; Amorphous silica; Crystalline silica; Silicon dioxide; MPLC; Medium Pressure Liquid Chromatography
Molekulargewicht (g/mol) 60.08

For research or further manufacturing use only, not for direct human use.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt