Learn More
MP Biomedicals™ MP EcoChrom Silica Active
Artikelnummer. 30058493 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Partikelgröße:
18 bis 32 μm
32 bis 63 μm
Packungsgröße:
10 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 30058493
Marke: MP Biomedicals™ 202749
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MP EcoChrom Silica Active
  • Usage Statement: Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Partikelgröße 18 bis 32 μm
Porengröße 60Å
Verfahren Chromatography
Typ Silica 60
Material Silica