Learn More
MP Biomedicals™ MP EcoChrom Silica Active
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Partikelgröße:
18 bis 32 μm
32 bis 63 μm
Packungsgröße:
10 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
- Usage Statement: Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.
Spezifikation
Spezifikation
| Partikelgröße | 32 bis 63 μm |
| Porengröße | 60Å |
| Verfahren | Chromatography |
| Typ | Silica 60 |
| Material | Silica |