Learn More
MP Biomedicals™ MP EcoChrom Silica
Artikelnummer. 30058477 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Partikelgröße:
0 bis 63 μm
32 bis 100 μm
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 30058477
Marke: MP Biomedicals™ 204666
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MP EcoChrom Silica
  • Usage Statement: Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Partikelgröße 0 bis 63 μm
Porengröße 60Å
Verfahren Chromatography
Typ Silica
Material Silica