Learn More
MP EcoChrom Aluminiumoxid, Säure Technisch A, MP Biomedicals, LLC
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 kg
Packungsgröße:
100 Kilogramm
Beschreibung
- Ideal für die Isolierung von Alkaloiden, Glykosiden, aktiven Wirkstoffen aus Pflanzen, Vitaminen, Hormonen und Antibiotika
- Dehydrierung organischer Lösungsmittel
- Aufreinigung von Enzymen
- Entfernung von Terpenen, Peroxiden und Pyrogenen aus injizierbaren Lösungen und Infusionen
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | ∼2980 °C |
| Schmelzpunkt | ∼2072 °C |
| Farbe | Rosa bis Weiß |
| Menge | 100 kg |
| Dichte | 3.94 g/cm³ bei 20 °C |