Learn More
MP Biomedicals™ YNB, pulverförmige Medien: Ohne Ammoniumsulfat/Folsäure/Riboflavin
Alle ansehen MP Biomedicals ProdukteBeschreibung
- Hefe auf Stickstoffbasis
Hefezellkultur, Genexpression, Transkriptionsregelung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Molecular Biology Certified™ |
| Inhalt und Lagerung | 15°bis 30 °C |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
| Zusammensetzung | Spurenelemente: Borsäure 0,5 mg/l, Kupfersulfat 0,04 mg/l, Kaliumjodid 0,1 mg/l, Eisenchlorid 0,2 mg/l, Mangansulfat 0,4 mg/l, Natriummolybdat 0,2 mg/l, Zinksulfat 0,4 mg/l, Salze: Magnesiumsulfat 500 mg/l, Natriumchlorid 100 mg/l, Kaliumphosphat monobasisch 1000 mg, Calciumchlorid 132 mg; Vitamine: 4-Amino-Benzoesäure 0,2 mg, Biotin 0,002 mg, Inositol 2 mg, Nikotinsäure 0,4 g, Panthotensäure Hemicalciumsalz 0,4 mg, Pyridoxin-Hydrochlorid 0,4 mg, Thiamin-Hydrochlorid 0,4 mg |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für kräftiges Wachstum von Saccharomyces cerevisiae |
| Menge | 227 g |