Learn More
MP Biomedicals™ YNB, pulverförmige Medien: Ohne Ammoniumsulfat
Artikelnummer. 11347809 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
227 g
454 g
1000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
227 Gramm
454 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11347809 454 g 454 Gramm
11337809 227 g 227 Gramm
11357809 1000 g 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11347809 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 114027022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    389.00 CHF
    370.25 CHF / 454 Gramm
    Sparen 18.75 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kann durch Zugabe einer Kohlenstoffquelle, der entsprechenden Aminosäuren und ggf. durch Zugabe von Agar hergestellt werden
  • Hefe auf Stickstoffbasis
Hefezellkultur, Genexpression, Transkriptionsregelung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Molecular Biology Certified™
Inhalt und Lagerung 15 °C bis 30 °C
Form Pulver
Medientyp YNB
Produkttyp Trockenkulturmedien
Zusammensetzung Stickstoffversorgung: Ammoniumsulfat 5000 mg/l, Vitamine: Biotin 0,002 mg/l, Calcium-Pantothenat 0,4 mg/l, Folsäure 0,002 mg/l, Inositol 2 mg/l, Niacin 0,4 mg/l, P-Aminobenzoesäure 0,2 mg/l, Pyridoxin-Hydrochlorid 0,4 mg/l, Riboflavin 0,2 mg/l, Thiaminhydrochlorid 0,4 mg, Spurenelemente: Borsäure 0,5 mg, Kupfersulfat 0,04 g, Kaliumjodid 0,1 mg, Eisenchlorid 0,2 mg, Mangansulfat 0,4 mg, Natriummolybdat 0,2 mg, Zinksulfat 0,4 mg; Salze: Magnesiumsulfat 500 mg, Natriumchlorid 100 mg, Kaliumphosphat, monobasisch 1.000 mg, Calciumchlorid 100 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für kräftiges Wachstum von Saccharomyces cerevisiae
Menge 454 g