Learn More
MP Biomedicals™ Weizenkeim-Agglutinin, 5 mg
Code produit 11454186 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge
11454186 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11454186 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 08790162
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
isoliert aus Weizenkeim, gelöst in 0,05 M Tris-HCl, 0,15 M NaCl-Puffer, pH 8,6 und gereinigt durch Affinitätschromatographie
Spécification
Menge 5 mg
Form Pulver
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunassay
Produkttyp Weizenkeim
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.