Learn More
MP Biomedicals™ Wheat Germ, Pulver
Artikelnummer. 11405722 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2,26 kg
45,35 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11405722 45,35 kg
11485712 2,26 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11405722 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 0290328880
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vitamin-B-Komplex aus natürlicher Quelle
Beschreibung:
MP Weizenkeime sind roh und wurden in keiner Weise wärmebehandelt. Enthält Weizenkeim, Kleie und Zwischenprodukte.
Physische Beschreibung:
Braune Flocken/Pulver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Tierfutter
Format Flocken
Zur Verwendung mit (Anwendung) In der Molekularbiologie wird Weizenkeimextrakt zum Durchführen von In-vitro-Translation-Experimenten verwendet, weil der Pflanzenembryo alle makromolekularen Komponenten, die für eine Translation von mRNA zu Aminosäuren notwendig sind, aber nur einen relativ niedrigen Gehalt seiner eigenen mRNA enthält
Menge 45,35 kg
Lagerungsbedingungen 15 °C bis 30 °C