Learn More
Wasser für die Zellkultur, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11464815 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11464815 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11464815 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 091696054
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für die Zellkultur eignen sich spezielle Behandlungen.
Spezifikation
pH 5.0-7.0
CAS 7732-18-5
Siedepunkt 100 °C
Summenformel H2O
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
IUPAC-Name Oxidan
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Menge 500 mL