Learn More
MP Biomedicals™ USP XIII Nr. 2 Salzmischung
Artikelnummer. 11425662 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 kg
50 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11425662 50 kg
11415662 10 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11425662 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 0290284550
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mineralmischung für die Ernährung von Nagetieren. Anwendung in Verbindung mit dem Nahrungsergänzungsmittel USP XIII, Nr. 2 Mineralmischung (Kat.-Nr. 960300) für langfristiges Wachstum und Entwicklung der Ratte.
Zusammensetzung (Inhaltsstoffe, Menge):
  • Calciumbiphosphat, 13,58 %
  • Calciumlactat, 32,69 %
  • Eisen(III)-citrat (16 bis 17 % Fe), 2,96 %
  • Magnesiumsulfat, 13,7 %
  • Kaliumphosphat, dibasisch, 23,99 %
  • Natriumbiphosphat, 8,73 %
  • Natriumchlorid, 4,35 %
Diese Mineralstoffmischung liefert nicht die essentiellen Mineralstoffe Mangan, Zink, Kupfer, Jod, Chrom und Selen. Der Kalziumspiegel ist niedrig. MP empfiehlt die Verwendung des Nahrungsergänzungsmittels.
USP XIII, Nr. 2 Mineralmischung (Katalognummer 960300) in Verbindung mit dieser Formulierung für langfristiges Wachstum und Entwicklung der Ratte.
Spezifikation
Produkttyp Tierfutter
Komponenten Calciumbiphosphat 13,58 %, Calciumlactat 32,69 %, Eisen(III)-citrat (16 bis 17 % Fe) 2,96 %, Magnesiumsulfat 13,7 %, Kaliumphosphat (dibasisch) 23,99 %, Natriumbiphosphat 8,73 %, Natriumchlorid 4,35 %
Format Pulver
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mineralmischung für Nagetierfutter
Menge 50 kg
Lagerungsbedingungen 15 °C bis 30 °C