Learn More
MP Biomedicals™ Trypton-Soja-Agar
Alle ansehen MP Biomedicals ProdukteBeschreibung
Trypton-Soja-Agar ist ein Nährmedium, das sehr reich an Nährstoffen für die „allgemeine Verwendung“ in mikrobiologischen Labors ist.
Mit zwei Peptonen, die durch enzymatische Hydrolyse von Casein und Sojaprotein gewonnen werden, unterstützt dieses Medium das Wachstum einer Vielzahl von Mikroorganismen, einschließlich anspruchsvoller Aerobier und Anaerobier.
Auf Wunsch können Antibiotika ebenso wie andere Supplemente oder Inhibitoren leicht integriert werden.
Eine kurze Liste von Mikroorganismen, die auf diesem Medium wachsen, sind die folgenden:Streptococcus, Neisseria, Brucella, Corynebacterium, Listeria, Pasteurella, Vibrio, Haemophilus vaginalis, Candida usw.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 15 bis 30 °C |
| Form | Pulver |
| Medientyp | Trypton-Soja-Agar |
| Produkttyp | Agar |
| Zusammensetzung | Casein-Pepton 15 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Sojapepton 5 g/l, Agar 15 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolierung und Kultivierung anspruchsvoller Organismen |
| Menge | 500 g |
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.