Learn More
MP Biomedicals™ Trypsin-EDTA-Lösung
Artikelnummer. 11474805 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11474805 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11474805 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 091689149
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Wird aufgrund seiner Verdauungsstärke häufig für Zelldissoziation, routinemäßige Zellkulturpassage und primäre Gewebedissoziation verwendet.
Konzentration: 0.05 % (w/v) Trypsin (1:250) und 0.02 % (w/v) EDTA (Versene)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zelldissoziation, routinemäßige Zellkulturpassage und primäre Gewebedissoziation aufgrund seiner stark proteinspaltenden Wirkung
pH-Bereich 7 bis 7.4
Probentyp Schwein
Inhalt und Lagerung 0°bis 20 °C
Form Lösung
Menge 100 mL
Produkttyp Trypsin-EDTA