Learn More
MP Biomedicals™ Terrific Bouillon II, dehydrierte Medien
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
454 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
454 Gramm
5 Kilogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Molecular Biology Certified™ |
| Inhalt und Lagerung | 15°bis 30 °C |
| Form | Pulver |
| Güte | Molekularbiologie |
| Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
| Zusammensetzung | Hefeextrakt, Tryptone-Nährlösung, Natriumchlorid und Vitamine |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für das Wachstum von Escherichia coli |
| Menge | 1000 g |