Learn More
MP Biomedicals™ Terrific Bouillon, for molekularbiologisch dehydrierte Medien
Alle ansehen MP Biomedicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 4 °C |
| Form | Dehydriert |
| Medientyp | Terrific Broth (TB) |
| Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
| Zusammensetzung | Trypton 12 g/l, Hefeextrakt 24 g/l, Kaliumphosphat, monobasisch 2,3 g/l, Kaliumphosphat, dibasisch 12,5 g/l |
| Menge | 500 g |