missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ TeenPrep™ Lysematrix Z

Zur Probenhomogenisierung und Extraktion von DNA, RNA und Protein

Marke:  MP Biomedicals™ 116978025

Additional Details : Gewicht : 0.30000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15232860

  • 252.28 CHF / 25 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Lysematrix Z-Röhrchen können mit FastPrep Instrumenten oder ähnlichen Beads verwendet werden. Sie eignen sich ideal für die Lyse von tierischem und pflanzlichem Gewebe und ganzen Insekten. Lysematrix Z ist eine Alternative zur sehr aggressiven Lysematrix A für Anwendungen wie RNA- und Proteinisolierung aus sehr zähem Gewebe.

  • Schlauchgröße: 15 ml
  • Probentypen: Tierisches Gewebe, Pflanzengewebe, zähe Stämme, Wurzeln, Samen, ganze Insekten
  • Matrix-Zusammensetzung: 2 mm-Yttrium-stabilisierte Zirkoniumoxid-Beads
Spezifikation

Spezifikation

Yttrium-stabilisiertes Zirkoniumoxid
FastPrep Geräte oder andere Beads
Lysematrix Z
Tierische Gewebe, Pflanzen, Insekten
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung
25 x 15-ml-Röhrchen
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote