Learn More
MP Biomedicals™ Superbroth, Pulver
Für das Wachstum von Lambda-PhageN und Phagemiden in E. coli in flüssigem Medium
Marke: MP Biomedicals™ 113010032
195.20 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23257" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Inhalt/l: 35 g Trypton, 20 g Hefeextrakt, 5 g NaCl
- 60 g Pulver pro Liter verwenden
Spezifikation
15°bis 30 °C | |
Super-Bouillon | |
Für das Wachstum von Escherichia coli |
Pulver | |
Trypton 35 g/l, Hefeextrakt 20 g/l, NaCl 5 g/l | |
1000 g |