Learn More
MP Biomedicals™ Superbroth Capsules: Large
Artikelnummer. 11343299 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
Large Capsules; 1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
11343299 Large Capsules; 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11343299 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 113010036
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Molekularbiologisch zertifiziertes bakterielles Wachstumsmedium für das Wachstum von E.coli
Large capsules.
  • Contents/liter: 35g tryptone, 20g yeast extract, 5g NaCl
  • Use 12 large capsules per liter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Molecular Biology Certified™
Inhalt und Lagerung 15°bis 30 °C
Form Dehydriert
Güte Molekularbiologie
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Zusammensetzung Trypton-B 35 g/l, Hefeextrakt 20 g/l, NaCl 5 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Gewinnung einer hohen Ausbeute von Lambda-Phagen und Phagemiden in Escherichia coli
Menge 1000 g