Learn More
MP Biomedicals™ Stammzellenfaktor, menschlich, rekombinant
Artikelnummer. 11419921 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 μ g
2 μ g
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
2 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11419921 2 μ g 2 Mikrogramm
11429921 10 μ g 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419921 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 0215869802
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Stimuliert die Proliferation von Knochenmarkzellen in mit 5-Fluorouracil behandelten Mäusen
  • Hämatopoetischer Wachstumsfaktor, auch als Mastzellwachstumsfaktor bzw. c-kit-Ligand bezeichnet
  • Expression in E .coli
  • ED50 ist 20.0 ng/ml
Es wird angenommen, dass es die Proliferation von myeloischen, erythroiden und lymphoiden Vorläuferzellen in Knochenmarkkulturen stimuliert und synergetisch mit koloniestimulierenden Faktoren wirkt, was zu größerer Größe und Ausbeute führt
Bestellinformation
Gefriergetrocknet geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung -20 °C
Produkttyp Stammzellfaktor
Zusammensetzung Steril gefiltert mit anschließender Gefriertrocknung des Proteins ohne Zusatzstoffe
Zur Verwendung mit (Anwendung) Es wird angenommen, dass es die Proliferation von myeloischen, erythroiden und lymphoiden Vorläuferzellen in Knochenmarkkulturen stimuliert und synergetisch mit koloniestimulierenden Faktoren wirkt, was zu größerer Größe und Ausbeute führt
Reinheits- oder Qualitätsgrad ≥ 98%
Menge 2 μ g
Reaktivität E. coli
Quelle Human