Learn More
MP Biomedicals™ SPIN-Modul und Rückgewinnungsröhrchen
Artikelnummer. 11303159 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Filter/Auffangröhrchen
60 Filter/Auffangröhrchen
Packungsgröße:
100 Stück
60 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11303159 60 Filter/Auffangröhrchen 60 Stück
12733517 100 Filter/Auffangröhrchen 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11303159 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 112080600
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entwickelt für optimale Leistung, mit der die reinste DNA schneller als je zuvor und ohne Matrixübertragung bereitgestellt wird. SPIN-Module werden in der Molekularbiologie wegen ihrer Fähigkeit eingesetzt, Partikel binnen weniger Sekunden von Lösungen zu trennen.
  • SPIN-Module ermöglichen schnellere und sauberere Trennungen als bei herkömmlichen Verfahren wie Säulen, Filter oder einfache Zentrifugation.
  • ™™Bei Verwendung mit GENECLEAN- oder Mermaid-Protokollen verbinden sie die Geschwindigkeit, Effizienz und Selektivität der GLASSMILK™-Bindungsreaktion mit einer noch schnelleren Ausführung der Trennungs-, Wasch- und Elutionsschritte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Probentyp Lysat oder andere Suspension
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ein SPIN-Modul wird in der Molekularbiologie aufgrund seiner Fähigkeit, Partikel in wenigen Sekunden aus Lösungen zu trennen, eingesetzt.
Produkttyp SPIN-Modul und Rückgewinnungsröhrchen
Menge 60 Filter/Auffangröhrchen
Probenvolumen 500 to 700 μL liquid per centrifugation, Larger volumes require multiple loadings
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.