Beschreibung
- Dry Bead Diameter: 40 to 120μm
- CAS: 9050-94-6
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10 g |
| Flussrate | ≥40 cm/hr. |
| Partikelgröße | 40 to 120 μm |
| Säulenbettvolumen | 15 bis 20 ml/g in destilliertem Wasser |
| Produkttyp | Sephadex G-100 Medium |
| Format | Pulver |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Desalting and group separations of low and high molecular weight molecules, Buffer exchange and the removal of small molecules during the preparation of large biomolecules, such as ampholytes, detergents |
| Max. Druck | 0.96 bar |
| Support-Typ | Quervernetztes Dextran mit Epichlorohydrin |
| Probentyp | Proteins, Enzymes and Peptides |
| Mehr anzeigen |