Learn More
MP Biomedicals™ Gebrauchsfertig 5 % 7X™ Lösungen
Artikelnummer. 11401505 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
7X-O-Matic; 1 gal.
ES 7X; 1 gal.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11401505
Marke: MP Biomedicals™ 097668493
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Eine 1 Gallone gebrauchsfertiger 5 %-Lösung von 7X mit einer Handpumpe für die bequeme Abgabe
  • Ideal für Laborartikel aus Glas und Kunststoff
  • Enthalten leistungsstarke Reagenzien zur Paillettenbearbeitung, um Ablagerungen zu verhindern, die Geräte oder kritische experimentelle Arbeiten beschädigen könnten, und sie werden keine empfindlichen Glaswaren oder Laborartikel aus Kunststoff ätzen
  • Die umweltfreundliche, phosphatfreie ES-Formulierung ist bei jeder Konzentration vollständig wasserlöslich und entwässert in Sekunden vollständig aus Glaswaren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Flüssig
Konzentration 7X
Inhalt und Lagerung 15°bis 30 °C
Beschreibung 7X-O-Matic; 1 gal.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Glas, Kunststoff, Tischgeräte und Schläuche
Volumen (angloamerikanisch) 1 gal.