Learn More
MP Biomedicals™ Raffinose-Pulver
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
227 g
454 g
Packungsgröße:
227 Gramm
454 Gramm
Beschreibung
- Weißes Pulver
Hefezellkultur, Genexpression
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 15°bis 30 °C |
| Zusatzstoff | D-(+)-Raffinosepentahydrat |
| Form | Pulver |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hefezellkultur, Genexpression |
| Menge | 454 g |