Learn More
MP Biomedicals™ Pyruvat-Kinase aus Kaninchen-Muskelfleisch
Artikelnummer. p-3573436 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100.000 E
50.000 U
Packungsgröße:
100 K-Einheiten
50 K-Einheiten
Artikelnummer. 11414271
Marke: MP Biomedicals™ 0215199950
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
≥200 U/mg-Protein, weißes kristallines Pulver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration ≥200 U/mg
Farbe Klar
pH 7,5
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird als Kopplungsenzym in Verbindung mit Laktose-Dehydrogenase bei der Quantifizierung von ADP und der Aktivität von Enzymen verwendet, die die Bildung von ADP katalysieren
Inhalt und Lagerung -20 °C
Quelle Kaninchenmuskel
Menge 50.000 U
Produkttyp Pyruvatkinase
Molekulargewicht 237000
Hemmstoffe Die Aktivität wird durch Ca2+ gehemmt, Fluorophosphat hemmt konkurrierend die Enzymreaktion im Hinblick auf PEP, ATP hemmt die Reaktion durch Entfernen von Mg2+ aus dem MgADP-Substrat.
Form Lyophilisiertes Pulver