Learn More
MP Biomedicals™ Proteinase K vomTritirachium album
Hochaktive stabile Endopeptidase mit einem breiten Wirkungsspektrum
47.65 CHF - 1229.60 CHF
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Güte | Molekularbiologie |
pH | 7.5 bis 12 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Einsetzbar für die proteolytische Inaktivierung von Nukleasen während der Isolierung von DNA und RNA |
Inhalt und Lagerung | 4 °C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11456391
|
MP Biomedicals™
0219398110 |
10 mg |
51.25 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11446391
|
MP Biomedicals™
0219398105 |
5 mg |
47.65 CHF
5 Milligramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11466391
|
MP Biomedicals™
0219398125 |
25 mg |
68.37 CHF
25 Milligramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11476391
|
MP Biomedicals™
0219398180 |
100 mg |
197.16 CHF
100 Milligramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11486391
|
MP Biomedicals™
0219398190 |
500 mg |
641.30 CHF
500 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11496391
|
MP Biomedicals™
0219398191 |
1 g |
1229.60 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Proteinase K wird bei der Aufspaltung von Proteinen aus Hirngewebeproben für Prionen in der Transmissiblen Spongiformen Enzephalopathie-Forschung (TSE) verwendet. Nützlich für die proteolytische Inaktivierung von Nukleasen während der Isolierung von DNA und RNA sowie für die Beseitigung von Endotoxinen, die an kationische Proteine wie Lysozym und Ribonuklease A gebunden sind, und zur Bestimmung der Enzymlokalisierung auf Membranen.
- Gütegrad: Reagenz für die Molekularbiologie
- Spezifische Aktivität: >30 mAnson u/mg
- Präsentation: Weißes Pulver
- Isoelektrischer Punkt: 8.9 (Lit.)
- Extinktionskoeffizient: E1%= 14.2 (280 nm,10 mM NaCl und 5 mM CaCl2, pH 8.0) (Lit.)
- pH: 7.5-12.00 (denaturiertes Hämoglobin als Substrat) (Lit.)
- Wasserlöslich
Eine Anson-Einheit ist die Enzymmenge, die 1 ° Mol Folin-positiver Aminosäuren pro Minute bei pH-Wert 7.5 und 35 °C unter Verwendung von Hämoglobin als Substrat freisetzt
Isolation von DNA und RNA
Spezifikation
Weiß | |
7.5 bis 12 | |
4 °C | |
Proteinase K | |
Diisopropylfluorphosphat oder Phenylmethansulfonylfluorid, AEBSF und Trypsin |
Molekularbiologie | |
Einsetzbar für die proteolytische Inaktivierung von Nukleasen während der Isolierung von DNA und RNA | |
Engyodontium album | |
30000 | |
Lyophilisiertes Pulver |