Learn More
MP Biomedicals™ PROTEASE INHIBITOR COCKTAIL KIT 1 KIT
Artikelnummer. 11464072 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
Jeweils
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11464072
Marke: MP Biomedicals™ 0215883701
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Nur für Forschungszwecke
Dieses praktische Kit enthält die folgenden Protease-Inhibitoren in vorgewogenen Fläschchen zur Zubereitung von 100 ml Inhibitor-Cocktail:
  • AEBSF: 40 mg
  • EDTA-Na2: 500 mg
  • Leupeptin: 0.1 mg
  • Pepstatin A: 0.1 mg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Enthält AEBSF Hydrochlorid, EDTA Dinatriumdihydrat, Leupeptin Hemisulfat, Pepstatin A
Produkttyp Protease-Inhibitor-Cocktail
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Protease-Inhibitor
Menge Jeweils
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Protease Inhibitor Cocktail
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalenund internationalen zuführen.