Learn More
MP Biomedicals™ Poly-L-Lysin Hydrobromid-Anlagerungsfaktoren: 30,000 bis 70,000 MW
Erleichtert Adhäsion, Anhaftung und Ausbreitung in der Kultur adhärenter Zellen
79.45 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | -20 °C |
---|---|
Produkttyp | Poly-L-Lysin |
Quelle | Synthetisch |
Produktcode | Marke | Menge | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11440812
|
MP Biomedicals™
0219454305 |
5 mg | Steril |
79.45 CHF
5 Milligramm |
N/A | ||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
|
Beschreibung
Nicht steril oder gammabestrahlt erhältlich.
Spezifikation
-20 °C | |
Poly-L-Lysin | |
Synthetisch |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Poly-L-Lysin Hydrobromid-Anlagerungsfaktoren: 30,000 bis 70,000 MW