Learn More
MP Biomedicals™ Pflanzenkultur-Salzmischungen
Artikelnummer. 17337479 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 x 1 l
1 x 10 l
1 x 10 l
1 x 50 l
Produkttyp:
Hoaglands modifizierte Basalsalzmischung
Murashige-Skoog-Basalsalzmischung
Murashige-Skoog-Pflanzensalzmischung
Packungsgröße:
10 Liter
50 Liter
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Produkttyp Packungsgröße
17337479 10 x 1 l Murashige-Skoog-Pflanzensalzmischung 10 Liter
17317489 10 x 1 l Hoaglands modifizierte Basalsalzmischung 10 Liter
11494895 1 x 10 l Hoaglands modifizierte Basalsalzmischung 10 Liter
17307479 10 x 1 l Murashige-Skoog-Basalsalzmischung 10 Liter
11405005 1 x 50 l Murashige-Skoog-Pflanzensalzmischung 50 Liter
11434925 1 x 10 l Murashige-Skoog-Basalsalzmischung 10 Liter
11494995 1 x 10 l Murashige-Skoog-Pflanzensalzmischung -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 17337479 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 092633020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.50 CHF
    78.57 CHF / 10 Liter
    Sparen 3.93 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Pflanzenkultur-Salzmischungen dienen der molekularen Prüfung von Pflanzen und pflanzlichen Proben zur Verbesserung der Produktivität, Qualität und Krankheitsresistenz von Pflanzen.
  • Gebrauchsfertig
  • Flüssige Formulierung, hergestellt gemäß der Originalspezifikation, sofern nicht anders angegeben.
  • Erhältlich in verschiedenen Packungsgrößen, gebrauchsfertig und in flüssigen Formulierungen
Spezifikation
Form Pulver
Produkttyp Murashige-Skoog-Pflanzensalzmischung
Menge 10 x 1 l
Format Röhrchen