Learn More
MP Biomedicals™ Pflanzenkultur-Salzmischungen
Artikelnummer. 11494895 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 x 1 l
1 x 10 l
1 x 10 l
1 x 50 l
Produkttyp:
Hoaglands modifizierte Basalsalzmischung
Murashige-Skoog-Basalsalzmischung
Murashige-Skoog-Pflanzensalzmischung
Packungsgröße:
10 Liter
50 Liter
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Produkttyp Packungsgröße
11494895 1 x 10 l Hoaglands modifizierte Basalsalzmischung 10 Liter
17317489 10 x 1 l Hoaglands modifizierte Basalsalzmischung 10 Liter
17307479 10 x 1 l Murashige-Skoog-Basalsalzmischung 10 Liter
17337479 10 x 1 l Murashige-Skoog-Pflanzensalzmischung 10 Liter
11405005 1 x 50 l Murashige-Skoog-Pflanzensalzmischung 50 Liter
11434925 1 x 10 l Murashige-Skoog-Basalsalzmischung 10 Liter
11494995 1 x 10 l Murashige-Skoog-Pflanzensalzmischung -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11494895 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 092621822
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.80 CHF
    25.54 CHF / 10 Liter
    Sparen 1.26 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Pflanzenkultur-Salzmischungen dienen der molekularen Prüfung von Pflanzen und pflanzlichen Proben zur Verbesserung der Produktivität, Qualität und Krankheitsresistenz von Pflanzen.
  • Gebrauchsfertig
  • Flüssige Formulierung, hergestellt gemäß der Originalspezifikation, sofern nicht anders angegeben.
  • Erhältlich in verschiedenen Packungsgrößen, gebrauchsfertig und in flüssigen Formulierungen
Spezifikation
Form Pulver
Produkttyp Hoaglands modifizierte Basalsalzmischung
Menge 1 x 10 l
Format Röhrchen
pH 4,8
Inhalt und Lagerung 4 °C
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hoagland's Modified Basal Salt Mixture
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium Nitrate Tetrahydrate, PotassiumNitrate, Ferrous Sulfate Heptahydrate, Boric Acid