Learn More
MP Biomedicals™ Pepstatin A
Synthetic inhibitor for pepsin, renin, cathepsin D, and other acid proteases.
80.98 CHF - 1621.80 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enzyme Assay, Inhibition Assay, Molecular Biology, Protein Purification, Sample Preparation |
---|---|
Molekulargewicht | 685.91 |
Name | Pepstatin A |
Lagerungsbedingungen | 0°C |
Form | Powder |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11485322
|
MP Biomedicals™
0219536805 |
5mg |
80.98 CHF
5 Milligramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11405332
|
MP Biomedicals™
0219536825 |
25mg |
278.78 CHF
25 Milligramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11495322
|
MP Biomedicals™
0219536810 |
10mg |
127.20 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11425332
|
MP Biomedicals™
0219536883 |
250mg |
1621.80 CHF
250 Milligramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Pepstatin A, [26305-03-3]; Isoval-Val-Val-Sta-Ala-Sta
C34H63N5O9, F.W. 685.9; Melting Point: 235-237°C
Spezifikation
Enzyme Assay, Inhibition Assay, Molecular Biology, Protein Purification, Sample Preparation | |
Pepstatin A | |
Powder |
685.91 | |
0°C |