Learn More
Penicillin G-Kaliumsalz, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17680927 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mU
100 μm
25 mU
Packungsgröße:
1 Mikroeinheit
100 Mikroeinheiten
25 Mikroeinheiten
Artikelnummer. 17680927
Marke: MP Biomedicals 0219453625
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Penicillin G Potassium Salt Cell culture reagent, White Powder
  • Es wird als Zellkulturzusatzstoff als Antibiotika verwendet.
  • Penicillin G-Kaliumsalz ist ein Salz von Penicillin G.
  • Penicillin G ist ein hydrophobes, β-Lactam-Antibiotikum, das von Penicillium spp. hergestellt wird
  • Penicillin G wird auch als Benzylpenicillin bezeichnet und enthält eine 6'-Phenylacetyl-Seitenkette.
  • Für saure wässrige Lösungen wird berichtet, dass Penicillin sich in Penillinsäure und Penilloinsäure zersetzt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 113-98-4
MDL-Nummer MFCD00036193
InChI-Schlüssel HTQQVOYPSGNVPA-HBRCYENSSA-M
Synonym Benzylpenicillin Potassium Salt
IUPAC-Name Kalium [3-(2-Chlor-10H-Phenothiazin-10-yl)propyl]dimethylamin (2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-(2-Phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat
SMILES [K+].CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2SC2=CC=C(Cl)C=C12.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)CC3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Spezifikation
Physikalische Form Pulver
pH 5 bis 7.5
Wirksamkeit 1,500 - 1,700 u/mg
Wasser 0.001
Farbe Weiß
Menge 25 mU
Hinweise zum Prozentgehalt 0,998
Summenformel C33H36ClKN4O4S2
Validierte Anwendung Cell Culture
Beilstein 3832841
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(100mg/mL).
Molekulargewicht (g/mol) 691.34
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Penicillin G, potassium salt
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Penicillin G potassium salt