Learn More
MP Biomedicals™ Pectolyase Y-23
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Beschreibung
Enthält bei hoher Aktivität zwei Arten von Pektinase: Endopolygalacturonase und Endopektin-Lyase
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | > 1.000 U/g |
| Farbe | Braun |
| Komponenten | Endopolygalakturonase, Endo-Pektin-Lyase, mazerationsstimulierender Faktor |
| pH | 5,5 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolierung von biologisch aktiven Protoplasten aus einem breiten Spektrum höherer Pflanzen und Gewebe in Kombination mit einer Zellulosevorbereitung in einer kurzen Inkubation |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Quelle | Aspergillus japonicus |
| Menge | 1 g |
| Produkttyp | Pectolyase |
| Form | Pulver |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Pectolyase Y-23
- Gefahr
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.