Learn More
MP Biomedicals™ Nisin
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
- Summenformel: C14H230N42O37S7
- Molekulargewicht: 3354.3
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 15 bis 30 °C |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Antimikrobiell |
| pH | 3,31 |
| Menge | 5 g |