Learn More
MP Biomedicals™ Nigrosin Stain
Artikelnummer. 11444992 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11444992 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11444992 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 0219459325
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Used as a viable cell staining agent especially in stem cell biology
  • Formula Weight: 737.87
  • CAS # 8005-03-6
  • Synonym: Acid Black 2; C.I. 50420
  • Physical Description: Black crystalline powder
  • Solublility: Soluble in water(1mg/ml-opaque black with purple cast solution)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Nigrosin
Menge 25 g
Format Crystal
Zur Verwendung mit (Anwendung) Viable cell staining agent especially in stem cell biology
Lagerungsbedingungen 15 bis 30 °C
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.