Learn More
MP Biomedicals™ Min. Ess. Med. Eagle Non-Ess. Amino Acids
Artikelnummer. 11404805 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11404805 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11404805 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 091681049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.45 CHF
    46.16 CHF / 100 Milliliter
    Sparen 2.29 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
For use in cell culture applications using defined media for the in vitro cultivation of cells
Spezifikation
Produkttyp Amino Acid Supplement
Sterilität Steril
Ohne Additive Kein Glutamin
Menge 100 ml
pH 2.8 to 3.8
Inhalt und Lagerung 4 °C