Beschreibung
- The MERmaid SPIN Kit is designed for purifying small MW DNA away from gel material, nucleotides, salts, proteins, or other undesirable components of a mixture.
- Single-stranded or double-stranded DNA oligomers or PCR products of 10-200 nucleotides in length are readily purified from agarose and polyacrylamide gels or from solutions.
- Purified DNA can be used in enzymatic reactions, conventional or automated sequencing, cloning and microarray analysis.
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Kit |
| Probentyp | Enzymatische Reaktionen, Lösungen, Agarose-Gele, Polyacrylamide Gels |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rapid purification of single or double-stranded DNA from gel material, nucleotides, salts, proteins or other undesirable components of mixture |
| Enthält | Glassfog™ SPIN Bind solution, MERmaid™ SPIN high salt wash, Ethanol Wash concentrate, Elution solution, 50X Electrophoresis Buffer, BioGel, MERmaid™ SPIN filters, Elution catch tubes, label block |
| Anzahl Reaktionen | 25 Aufreinigungen |
| Probenvolumen | Up to ∼300 mg Gel Slice or up to ∼300 μL DNA Solution |
| Probenquelle | Gele und Lösungen |
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.