Läs mer
MP Biomedicals™ Medium 199
Produktkod. 11410275 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Menge:
10 x 1 l
Produktkod. 11410275
Brand: MP Biomedicals™ 091023120
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hanks' salts with L-glutamine
  • Without sodium bicarbonate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ohne Additive Kein Natriumhydrogencarbonat
Menge 10 x 1 l
pH 4.5 to 6
Inhalt und Lagerung 0 bis 5 °C
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.