Learn More
MP Biomedicals™ Lysing Matrix Y, 96-Tube Rack
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10/Packung
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Each 96 deep well rack comes with 1.2mL cluster-strip tube and cap assemblies.
- Each tube is pre-filled with 0.5 mm diameter Yttria-Stabilized Zirconium Oxide beads.
- Y2O3 + ZrO2 has high density and has extremely high hardness making this matrix ideal for cracking of very tough cell walls, while it's smooth surface minimizes shearing.
- These Lysing Matrix racks are optimized for the FastPrep™-96 Instrument and are included in the FastDNA™-96 Soil Microbe DNA Kit, the FastDNA™-96 Fungal/Bacterial DNA Kit, and the FastDNA™-96 Fecal DNA Kit
Spezifikation
Spezifikation
| Bead-Typ | Yttrium-stabilisiertes Zirkoniumoxid |
| Fassungsvermögen | 1.2 mL |
| Probentyp | Hefe, Pilze, Algen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | FastPrep-96 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nukleinsäuren-Isolation, Homgenisation |
| Enthält | 1,2 ml-Cluster-Streifen-Röhrchen und Kappenbaugruppen, vorgefüllt mit Beads |
| Anzahl Reaktionen | 96 |
| Menge | Je 1 |
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.