Beschreibung
- Röhrchengröße: 2 ml
- Probentyp: Pflanzliches und tierisches Gewebe, Holz, Samen, sehr dichte Böden und Tone, ganze Insekten, Zecken, ältere und getrocknete Proben, trockene, vermahlene Pilzsporen/Rost
- Anzureicherndes Molekül: DNA, RNA, Proteine, sonstige Kleinmoleküle
- Matrix-Zusammensetzung: Matrix I, enthält 2 mm große gelbe Zirkonium-Beads und eine 4 mm große schwarze Keramik-Bead
Certifications
DNase- und RNase-frei
Spezifikation
Spezifikation
| Probentyp | Samen, Sporen, Tierische Gewebe, Pflanzen, Bodenproben, Alte und getrocknete Proben, Ton, Holz |
| DNase | DNase-frei |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nukleinsäureisolation und -reinigung, Molekularbiologie, Genexpression, mikrobiologische Analyse |
| Matrix | Lysematrix I |
| Menge | 100 x 2-ml-Röhrchen |
| RNase | RNase-frei |
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.