Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix H
Zur Isolierung von RNA und Proteinen aus bakteriellen Aggregaten, Biofilmen und ganzen Insekten
Marke: MP Biomedicals™ 116917500
Additional Details : Gewicht : 3.00000kg
Beschreibung
- Stoßfestes 2-ml-Röhrchen, enthält 2-mm-Glasperlen und gelbe 2-mm- Zirkonium(II)oxid-Beads
- Mit gelben Kappen
- Spezifisches Gewicht: Glasperlen, 2 mm; gelbe Zirkonium(II)oxid-Beads, 5.5
Anwendungen:
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren
Spezifikation
Glass, Yellow Zirconium Oxide | |
0.068 in. | |
Seeds, Animal Tissues, Plants, Soil, Bacteria, Ancient and Dried Samples, Clay, Wood | |
Nukleinsäureisolation und -reinigung, Molekularbiologie, Genexpression, mikrobiologische Analyse | |
500 x 2-ml-Röhrchen |
2 mL | |
2 mL | |
DNase-frei | |
Lysematrix H | |
RNase-frei |
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.