Beschreibung
Siliziumkarbid hat eine relativ geringe Dichte, hohe Festigkeit und Härte und eignet sich daher effektiv zum Aufbrechen zäher, harter oder spröder Zellmembranen. Nützlich für Anwendungen wie die Isolierung intakter Organellen und supermolekularer Strukturen, bei denen Lysebedingungen eine hohe Unempfindlichkeit, aber geringes Aufscheren erfordern.
- Stoßfestes 2-ml-Röhrchen, enthält 1.6-mm-Siliziumkarbid-Partikel und 2-mm-Glasperlen
- Mit braunen Kappen
- Spezifisches Gewicht: Siliziumkarbid 3.20; Glasperlen: 2.55
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäure
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 2 mL |
| Probentyp | Sporen, Animal Tissues, Fungi, Plants, Hefe |
| DNase | DNase-frei |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nukleinsäureisolation und -reinigung, Molekularbiologie, Genexpression, mikrobiologische Analyse |
| Matrix | Lysematrix G |
| Summenformel | Siliziumkarbid, SiC; Glas, SiO2 |
| Menge | 50 x 2-ml-Röhrchen |
| RNase | RNase-frei |
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.