Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix F
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 x 15-ml-Röhrchen
Packungsgröße:
25 Stück
Beschreibung
- Stoßfestes 2 ml-Röhrchen, enthält 1.6 mm-Siliziumkarbid-Partikel und 1.6 mm-Glasperlen
- Mit weißen Kappen
- Spezifisches Gewicht: Aluminiumoxid, 3.95; Siliziumkarbid, 3.20
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 15 mL |
| Probentyp | Bakterien (Gram +/-), Tierische Gewebe, Pilze, Pflanzen, Korallenemulsionen, Schimmel |
| DNase | DNase-frei |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nukleinsäureisolation und -reinigung, Molekularbiologie, Genexpression, mikrobiologische Analyse |
| Matrix | Lysenmatrix F |
| Summenformel | Aluminiumoxid, Al2O3; Siliziumkarbid, SiC |
| Menge | 25 x 15-ml-Röhrchen |
| RNase | RNase-frei |
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.